Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Titeseal™ 4mL Shell Vials
15 x 45mm
613.60
Specificatie
Diameter (metrisch) buiten 15 mm
Materiaal Borosilicate Glass
Volume (metrisch) 4 mL
Voor gebruik met (toepassing) Chromatography applications
Hoogte (Engels) 1.73 in.
Meer specificaties weergeven
Producten 1
Produktcode Merk Kleur Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Kleur Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15787978
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
60831D-1544
Clear
613.60
Pack of 2000
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • 4mL capacity
  • Glass
  • Supplied with polyethylene plug-style needle closures
Specifications
Specifications
15 mm
4 mL
1.73 in.
Plug Style Needle
200/Pk.
Borosilicate Glass
Chromatography applications
Polyethylene
44 mm