Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Titeseal™ 4mL Shell Vials
15 x 45mm
Merk:  DWK Life Sciences 60831D-1544
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15787978
  • 613.60 / Pack of 2000
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • 4mL capacity
  • Glass
  • Supplied with polyethylene plug-style needle closures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
Clear
Borosilicate Glass
Chromatography applications
Polyethylene
44 mm
15 mm
4 mL
1.73 in.
Plug Style Needle
200/Pk.