Learn More
Macherey-Nagel™ Hydrodex β-6TBDM GC Capillary Column
867.00 - 1965.00
Specificatie
Diameter (metrisch) 0.4 mm
Stationary Phase Hydrodex β-6TBDM
Type GC Capillary Column
Voor gebruik met (toepassing) Enantiomer Separation
Temperatuurbereik 230°C to 250°C
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Lengte (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Lengte (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12492760
Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
723383.10
10 m
867.00
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10266511
Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
723381.25
25 m
1310.00
25 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10286651
Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
723381.50
50 m
1965.00
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
0.4 mm
GC Capillary Column
230°C to 250°C
1 Each
Hydrodex β-6TBDM
Enantiomer Separation
Hydrodex β-6TBDM