Learn More
Macherey-Nagel™ Hydrodex β-6TBDM GC Capillary Column
Merk:  Macherey-Nagel™ 723381.50
1915.00 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10286651
  • 1965.00 / 1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
0.4 mm
0.25 mm
Enantiomer Separation
50 m
1 Each
GC Capillary Column
Hydrodex β-6TBDM
230°C to 250°C
Hydrodex β-6TBDM