Learn More
Buerkle™ Vierkante HDPE-reagensflessen met brede hals
The Wide-neck reagent bottle is particularly suited for storing, packing, taking samples, sampling and transport of granules and paste-like media.
2.70 - 11.50
Specificatie
Kleur | Transparent |
---|---|
Materiaal | HDPE |
Materiaal van sluiting | Polypropylene |
Type sluiting | Screw Cap |
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15475574
|
Buerkle™
0342-0050 |
50 mL |
2.85
Each |
|
|||||
15425574
|
Buerkle™
0342-0100 |
100 ml |
2.70
Each |
![]() |
|||||
10222563
|
Buerkle™
0342-2500 |
2500 ml |
11.00
Each |
![]() |
|||||
17250574
|
Buerkle™
0342-0750 |
750 mL |
4.40
1 stuk |
|
|||||
15376418
|
Buerkle™
0342-0250 |
250 mL |
3.70
Each |
![]() |
|||||
11817702
|
Buerkle™
0342-0500 |
500 ml |
4.50
Each |
![]() |
|||||
15316438
|
Buerkle™
0342-1000 |
1000 ml |
5.30
Each |
![]() |
|||||
11868301
|
Buerkle™
0342-1500 |
1500 ml |
7.05
1 stuk |
|
|||||
15425584
|
Buerkle™
0342-4000 |
4000ml |
11.50
Each |
|
|||||
Beschrijving
- HDPE, transparent
- PP tamper-evident screw cap, blue
- UN approval for bulk goods
Specificatie
Transparent | |
HDPE | |
Polypropylene | |
Screw Cap |