Learn More
Buerkle™ Vierkante HDPE-reagensflessen met brede hals
The Wide-neck reagent bottle is particularly suited for storing, packing, taking samples, sampling and transport of granules and paste-like media.
Merk:  Buerkle™ 0342-0100
1.70 EUR valid until 2025-08-31
Use promo code "24157" to get your promotional price.
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15425574
  • 2.70 / Each
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • HDPE, transparent
  • PP tamper-evident screw cap, blue
  • UN approval for bulk goods
Specificatie
Specificatie
100 ml
24 mm
45 mm
32 mm
UN3H1/x0.3
Breed
Polypropyleen
Transparant
HDPE
45 mm
Blauw
Ja
101 mm
Schroefdop