Learn More
Hamilton™ Chaney-adapter uit de 700 800 7000-/1700 1800-serie voor de Microliter/Gastight™-injectiespuit
Designed to work with 700, 800, 7000 series Microliter syringes and 1700 and 1800 series Gastight syringes
112.00 - 217.00
Specificatie
Producttype Reproduceerbaarheidsadapter
Aantal Ea.
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Voor gebruik met (apparatuur) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Voor gebruik met (apparatuur) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10281961
Bekijk documenten
Hamilton™
14700
Hamilton-injectiespuit, modellen 75 en 701-serie
166.00
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10015600
Bekijk documenten
Hamilton™
14725
Hamilton-injectiespuit, modellen 702-750, 7000 en 1700-serie N/A N/A N/A
13246949
Bekijk documenten
Hamilton™
14725
Hamilton-injectiespuit, modellen 702-750, 7000 en 1700-serie
151.00
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10343213
Bekijk documenten
Hamilton™
32146
Hamilton-injectiespuit, modellen 800 en 1800-serie
217.00
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Adapters zijn erop gemaakt om te zorgen voor consistent en reproduceerbaar inspuiten en voorkomen ook verbuiging van de plunjers.
Specificatie
Specificatie
Reproduceerbaarheidsadapter
Ea.