Learn More
Hamilton™ Chaney-adapter uit de 700 800 7000-/1700 1800-serie voor de Microliter/Gastight™-injectiespuit
Designed to work with 700, 800, 7000 series Microliter syringes and 1700 and 1800 series Gastight syringes
Merk:  Hamilton™ 14700
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10281961
  • 166.00 / 1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Explore more special offers
Beschrijving
Beschrijving
Adapters zijn erop gemaakt om te zorgen voor consistent en reproduceerbaar inspuiten en voorkomen ook verbuiging van de plunjers.
Specificatie
Specificatie
Reproduceerbaarheidsadapter
Ea.
Hamilton-injectiespuit, modellen 75 en 701-serie
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen