Learn More
Cytiva Glutathione Sepharose™ 4 Fast Flow Media
Eenstaps zuivering van GST-gelabelde eiwitten en andere glutathion-S-transferase of van glutathion afhankelijke eiwitten. Glutathion Sepharose 4 Fast Flow-medium wordt gebruikt voor de zuivering van GST-gelabelde eiwitten van bacteriële lysaten en andere S-transferasen of van glutathion afhankelijke eiwitten.
761.00 - 8900.00
Specificatie
Bindingsvermogen | >10 mg/mL |
---|---|
Beschrijving | Glutathione Sepharose 4 Fast Flow is an affinity resin especially suited for purification of GST-tagged proteins in a batch mode or when scale up is needed. |
Debiet | <450 cm/hr. |
Inhoud van pakket | 10 Carbon Spacer Arm, 4% Agarose, 90 μm Particle Size |
Matrix | Highly cross-linked 4% agarose |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11595015
|
Cytiva
17-5132-02 |
100 mL |
2354.56
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11585015
|
Cytiva
17-5132-01 |
25 ml |
761.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11505025
|
Cytiva
17-5132-03 |
500 mL |
8900.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
- Glutathion gekoppeld aan Sepharose 4 Fast Flow via 10-koolstofspacer-arm
- Eiwitbindingsvermogen: ≈10 mg recombinant GST/ml media (afhankelijk van doorvoersnelheid)
- Bindingsvermogen en hoge-debieteigenschappen maken opschaling mogelijk
- Milde elutiecondities houden eiwitantigeniteit en functie in stand
- Stabiel in alle veelgebruikte waterige buffers
- pH-stabiliteit: 3 tot 12
Specificatie
>10 mg/mL | |
<450 cm/hr. | |
Highly cross-linked 4% agarose | |
4% Highly Cross-linked Agarose | |
base matrix 150-250 cm/h, 100 kPa, XK 50/60 column, bed height 25 cm | |
Chromatography Media |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow is an affinity resin especially suited for purification of GST-tagged proteins in a batch mode or when scale up is needed. | |
10 Carbon Spacer Arm, 4% Agarose, 90 μm Particle Size | |
3 to 12 | |
4°C to 30°C, 20% Ethanol | |
90 μm | |
Glutathione and 10-carbon linker arm |
Product Title
Cytiva Glutathione Sepharose™ 4 Fast Flow Media