Learn More
Cytiva Glutathione Sepharose™ 4 Fast Flow Media
Eenstaps zuivering van GST-gelabelde eiwitten en andere glutathion-S-transferase of van glutathion afhankelijke eiwitten. Glutathion Sepharose 4 Fast Flow-medium wordt gebruikt voor de zuivering van GST-gelabelde eiwitten van bacteriële lysaten en andere S-transferasen of van glutathion afhankelijke eiwitten.
Merk:  Cytiva 17-5132-03
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11505025
  • 8900.00 /
Explore more special offers
Beschrijving
Beschrijving
  • Glutathione coupled to Sepharose 4 Fast Flow via 10-carbon spacer arm
  • Protein binding capacity: ≈10mg recombinant GST/mL media (flowrate dependent)
  • Binding capacity and high flow properties allow scale-up
  • Mild elution conditions preserve protein antigenicity and function
  • Stable in all commonly used aqueous buffers
  • pH stability: 3 to 12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
>10 mg/mL
<450 cm/hr.
Highly cross-linked 4% agarose
4% Highly Cross-linked Agarose
base matrix 150-250 cm/h, 100 kPa, XK 50/60 column, bed height 25 cm
500 mL
Glutathione and 10-carbon linker arm
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow is an affinity resin especially suited for purification of GST-tagged proteins in a batch mode or when scale up is needed.
10 Carbon Spacer Arm, 4% Agarose, 90 μm Particle Size
3 to 12
4°C to 30°C, 20% Ethanol
90 μm
Chromatography Media
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P241-Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/en materiaalbehandelings apparatuur gebruiken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P235-Koel bewaren.
  • P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: ethanol
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen