Learn More
Cytiva HiScreen™ Blue, Ni and DEAE Sepharose™ Prepacked Fast Flow Columns
Used for method optimization and parameter screening
137.00 - 223.00
Specificatie
Bedvolume 4.7 mL
Diameter (Engels) binnen 0.3 in.
Diameter (metrisch) binnen 7.7 mm
Aantal 1 x 4.7mL
Hoogte (Engels) 3.93 in.
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Type ligand Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Type ligand Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12305683
Bekijk documenten
Cytiva
28-9782-44
Ni Sepharose
204.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11603234
Bekijk documenten
Cytiva
28-9782-43
Blue Sepharose
223.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11370322
Bekijk documenten
Cytiva
28-9782-45
DEAE Sepharose
137.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
  • Based on 6% highly cross-linked agarose with an average bead size of 90μm
  • Processed flow properties and high loading capacities
  • Bed height of 10cm is designed to allow method optimization and parameter screening
  • Easily connected in series to achieve 20cm bed height
  • Small bed volume gives fast results and minimal sample/buffer consumption
  • Combines high capacity with high flow velocity and low backpressure to reduce process cycle times and increase productivity
  • Reproducible results, scalable to BioProcess™ columns packed with the same chromatography media using the same linear fluid velocity
  • Bed volume: 4.7mL
  • Bed dimension: 7.7 × 100mm
  • Matrix: 6% cross-linked agarose beads
  • Average particle size: 90μm
  • Flow velocity: <600cm/hr or <450cm/hr
  • Material (Column hardware and column tube): polypropylene
  • Column I.D.: 7.7mm
Blue Sepharose
  • Prepacked with BioProcess chromatography medium Blue Sepharose 6 Fast Flow
  • Purification of albumin, enzymes (including NAD+ and NADP+), coagulation factors, interferons and related proteins
Ni Sepharose
  • Prepacked with Nickel Sepharose 6 Fast Flow
  • Purification of histidine-tagged proteins with Immobilized Metal ion Affinity Chromatography (IMAC)
DEAE Sepharose
  • Prepacked with DEAE Sepharose Fast Flow
  • Weak anion exchanger (diethylaminoethyl group) BioProcess™ medium
Specificatie
Specificatie
4.7 mL
7.7 mm
3.93 in.
Polypropylene
45 to 165μm
0.3 in.
1 x 4.7mL
100mm
1.5 bar
6% Cross-linked Agarose
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: ethanol, nickel
  • UNKNOWN ACUTE-Het mengsel bestaat voor 16.5 procent uit een of meer bestanddelen waarvan de acute toxiciteit niet bekend is.