Learn More
Fisherbrand™ Horizontal Large Gel Systems: Microplate Combs
For large gel systems
58.10 - 59.90
Specificatie
Voor gebruik met (apparatuur) | Owl A2 and A5 Large Gel Electrophoresis System |
---|---|
Type | Micro Well Comb |
Indeling | Microplate |
Produktcode | Merk | Aantal tanden | Dikte (metrisch) tanden | Volume (vul) metrisch | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal tanden | Dikte (metrisch) tanden | Volume (vul) metrisch | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
11787125
|
Fisherbrand™
A2-MTC |
21 | 0.1 cm | 35 μL |
59.50
1 stuk |
|
|||
12483657
|
Fisherbrand™
A2-MT2C |
42 | 0.1 cm | 13 μL |
58.10
1 stuk |
|
|||
11955886
|
Fisherbrand™
A2-MT2D |
42 | 0.15 cm | 20 μL |
59.90
1 stuk |
|
|||
11797125
|
Fisherbrand™
A2-MTD |
21 | 0.15 cm | 50 μL |
58.10
1 stuk |
|
|||
Beschrijving
Specificatie
Owl A2 and A5 Large Gel Electrophoresis System | |
Micro Well Comb | |
Microplate |