Learn More
Fisherbrand™ Horizontal Large Gel Systems: Microplate Combs
For large gel systems
Merk:  Fisherbrand™ A2-MTC
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11787125
  • 59.50 / 1 stuk
Explore more special offers
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
Owl A2 and A5 Large Gel Electrophoresis System
Microplate
0.1 cm
0.27 in.
Micro Well Comb
21
35 μL
0.7 cm
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen