Learn More
Karl Hecht™ Erlenmeyer Flask with Hollow NS Glass Stopper
Conical, flat-bottomed flask well suited to mixing by swirling. Karl Hecht™ Erlenmeyer Flask with Hollow NS Glass Stopper is constructed of durable Duran™ borosilicate 3.3 glass.
25.00 - 38.00
Specificatie
Materiaal van sluiting | Glass |
---|---|
Graduated | Yes |
Type sluiting | NS Stopper |
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Afmetingen van sluiting | Materiaal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Afmetingen van sluiting | Materiaal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
10778652
|
Karl Hecht™
41918018 |
100 mL | NS 19/26 | Borosilicate Glass, Duran Glass |
31.00
|
|
|||
10339061
|
Karl Hecht™
41918030 |
250 mL | NS 29/32 | Borosilicate Glass, Duran Glass |
32.00
|
|
|||
10399441
|
Karl Hecht™
41918012 |
50 mL | NS 29/32 | Borosilicate Glass (3.3) |
26.00
|
|
|||
10043631
|
Karl Hecht™
41918020 |
100 mL | NS 19/26 | Borosilicate Glass (3.3) |
28.00
|
|
|||
10728662
|
Karl Hecht™
41918042 |
500 mL | NS 29/32 | Borosilicate Glass (3.3) |
38.00
|
|
|||
10207481
|
Karl Hecht™
41918006 |
25 mL | NS 14/23 |
25.00
|
|
||||
Beschrijving
- Durable Duran™ borosilicate 3.3 glass.
- Graduated.
- Reinforced ground neck marked with standard ground size.
- Hollow NS glass stopper.
Specificatie
Glass | |
Yes | |
NS Stopper |