Learn More
Corning™ Direct Overhead Drive
For 8 L, 15 L, or 36 L paddle assemblies.
3224.08
Specificatie
Voor gebruik met (apparatuur) Proculture Spinner Flasks
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Diameter (metrisch) midden hals Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Diameter (metrisch) midden hals Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11333755
Bekijk documenten
Corning™
400649
120 mm
3224.08
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
11972011
Bekijk documenten
Corning™
402614
100 mm
3224.08
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • For 8 L, 15 L, or 36 L paddle assemblies.
  • Used on all series 4510 and 4512 Spinner flasks.
Specificatie
Specificatie
Proculture Spinner Flasks