Learn More
Corning™ Direct Overhead Drive
For 8 L, 15 L, or 36 L paddle assemblies.
Merk:  Corning™ 400649
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11333755
  • 3224.08 / 1 stuk
Explore more special offers
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • For 8 L, 15 L, or 36 L paddle assemblies.
  • Used on all series 4510 and 4512 Spinner flasks.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
120 mm
Proculture Spinner Flasks
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen