Learn More
DHRS3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 - 410.00
Specificatie
Antigeen DHRS3
Concentratie 0.25 mg/mL
Toepassingen Western Blot, Immunoprecipitation
Classificatie Polyclonal
Conjugaat Unconjugated
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
16874544
Bekijk documenten
Proteintech
15393-1-AP-20UL
20 μL
145.00
20µL
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
16864544
Bekijk documenten
Proteintech
15393-1-AP-150UL
150 μL
410.00
150µL
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Beschrijving
Beschrijving
DHRS3 catalyze the oxidation/reduction of a wide range of substrates, including retinoids and steroids.
Specificatie
Specificatie
DHRS3
Western Blot, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
O75911, O88876
20148, 313689, 9249
DHRS3 Fusion Protein Ag7589
Primary
-20°C
DHRS3
0.25 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
DD83.1, DHRS3, RDH17, retSDR1, Rsdr1, SDR1, SDR16C1
Dhrs3
IgG
Antigen Affinity Chromatography