Learn More
Corning™ Microtiterplaten van TC-behandeld polystyreen, 384 wells
Gemaakt van polystyreen van medische kwaliteit voor sterkte. Zwarte of witte Corning™-microtiterplaten met heldere bodem en 384 wells, gemaakt van polystyreen, zijn geschikt voor analyse aan de boven- of onderkant met behulp van microtiterplaatlezers voor detectie.
1229.49 - 1315.48
Specificatie
Barcode No Barcode
Indeling Standard
Deksel Without Lid
Array 16 x 24
Binding Type Medium Binding
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Kleur BindingProperty Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Kleur BindingProperty Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10640502
Bekijk documenten
Corning™
3711
Black This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
10045281
Bekijk documenten
Corning™
3706
Wit, Clear Bottom This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Beschrijving
Beschrijving
  • Gegoten polystyreen met ondoorzichtige wanden en optisch heldere bodem
  • Leesbaar vanaf boven- of onderkant voor direct bekijken onder de microscoop en voor CCD-detectoren met camera's
  • Ondoorzichtige zwarte of witte wanden voorkomen overspraak tussen wells
  • Aanbevolen werkvolumes van 20 tot 80 μl; totaal wellvolume van 112 μl
  • Steriele microtiterplaten zijn gesteriliseerd door gammastraling en zijn gecertificeerd niet-pyrogeen
  • Geschikt voor fluorescentie- en luminescentietests
  • De afmetingen van de plaat voldoen aan de voorgestelde industriële normen
Specificatie
Specificatie
No Barcode
Without Lid
Medium Binding
384
Non-sterile
Flat Bottom (F-well)
100/Cs.
Standard
16 x 24
Polystyrene
20 to 80 μL
Non-treated
Hydrophobic in nature and binds bio-molecules through passive interactions. Suitable for the immobilization of large molecules, such as antibodies, that have large hydrophobic regions.