Learn More
Corning™ Microtiterplaten van TC-behandeld polystyreen, 384 wells
Gemaakt van polystyreen van medische kwaliteit voor sterkte. Zwarte of witte Corning™-microtiterplaten met heldere bodem en 384 wells, gemaakt van polystyreen, zijn geschikt voor analyse aan de boven- of onderkant met behulp van microtiterplaatlezers voor detectie.
Merk:  Corning™ 3706
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10045281
Beschrijving
Beschrijving
  • Molded polystyrene with opaque walls and optically clear bottoms
  • Readable from top or bottom for direct microscope viewing and CCD camera-based detectors
  • Opaque black or white walls prevent well to well crosstalk
  • Recommended working volumes of 20 to 80μL; total well volume of 112μL
  • Sterile microplates are sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
  • Suited for flourescent and luminescent assays
  • Plate dimensions meet proposed industry standard
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
No Barcode
nr.
Medium Binding
Polystyreen
20 tot 80 μL
Non-treated
Voor assays op basis van fluorescentie en luminescentie, en
Standard
16 x 24
Wit, Clear Bottom
384
Non-sterile
Flat Bottom (F-well)
100/Cs.
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen