Learn More
Hoefer™ Combs for HE 33 Mini Submarine Unit
Accessoires voor HE 33 Mini Submarine
47.00 - 84.41
Specificatie
Voor gebruik met (apparatuur) HE33 mini submarine-eenheid
Meer specificaties weergeven
Producten 10
Produktcode Merk Aantal wells Dikte (metrisch) Type Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal wells Dikte (metrisch) Type Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11539533
Bekijk documenten
Hoefer™
HE31A-16-1.0
16 0.1 cm Kam zonder achterkant
72.80
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
11519533
Bekijk documenten
Hoefer™
HE31A-12-1.0
12 0.1 cm Kam zonder achterkant
72.80
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
11599523
Bekijk documenten
Hoefer™
HE31A-8-1.0
8 0.1 cm Kam zonder achterkant
72.80
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
11559533
Bekijk documenten
Hoefer™
HE31A-P-1.0
Preparative 0.1 cm Backless Preparative Comb
74.65
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
10036334
Bekijk documenten
Hoefer™
HE31A1215
12 0.15 cm Kam zonder achterkant This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
12084637
Bekijk documenten
Hoefer™
HE31A-12-1.5
12 0.15 cm Kam zonder achterkant
72.80
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
11509533
Bekijk documenten
Hoefer™
HE31A-8-1.5
8 0.15 cm Kam zonder achterkant
72.80
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
11569533
Bekijk documenten
Hoefer™
HE31A-P-1.5
Preparative 0.15 cm Backless Preparative Comb
72.80
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
12044817
Bekijk documenten
Hoefer™
HE31-BK
1 Prep, 2 Reference Kam
47.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
12074827
Bekijk documenten
Hoefer™
HE31A-16-1.5
16 0.15 cm Kam zonder achterkant
72.80
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Variety of eight sizes ranging from 1/2 to 16 wells
  • 1 to 1.5 mm Thickness
  • 44/6 to 2.6 mm Well Width
  • 235/35 to 20.5 μL Sample Volume
Specificatie
Specificatie
HE33 mini submarine-eenheid