Learn More
Hoefer™ Combs for HE 33 Mini Submarine Unit
Accessoires voor HE 33 Mini Submarine
Merk:  Hoefer™ HE31A-8-1.0
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11599523
  • 72.80 / 1 stuk
Explore more special offers
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Variety of eight sizes ranging from 1/2 to 16 wells
  • 1 to 1.5 mm Thickness
  • 44/6 to 2.6 mm Well Width
  • 235/35 to 20.5 μL Sample Volume
Specificatie
Specificatie
HE33 mini submarine-eenheid
8
0.1 cm
0.25 in.
0.19 inch
Kam zonder achterkant
0.03 inch
32.5 μL
0.65 cm
0.5 cm
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
One moment while we fetch your results.
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen
Product Content Correction
Product Title
Hoefer™ Combs for HE 33 Mini Submarine Unit > Comb, 8 wells, backless, 1.0mm thick