Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ SiOH Polypropylene SPE Column
111.00 - 231.00
Specificatie
Kolomtype | SPE |
---|---|
Partikelgrootte | 45 μm |
Type | Solid Phase Extraction Column |
Poriegrootte | 60 μm |
Oppervlak (metrisch) | 500 m2/g |
Produktcode | Merk | Kolomcapaciteit (metrisch) | Beschrijving | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Kolomcapaciteit (metrisch) | Beschrijving | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10619342
|
Macherey-Nagel™
730217 |
15 mL | Adsorbent Weight: 2g |
149.00
20 stuks |
|
||||
10105650
|
Macherey-Nagel™
730071 |
1 mL | Adsorbent Weight: 100mg |
176.00
100 stuks |
|
||||
10594431
|
Macherey-Nagel™
730214 |
3 mL | Adsorbent Weight: 200mg |
147.00
50 stuks |
|
||||
10258080
|
Macherey-Nagel™
730073 |
3 mL | Adsorbent Weight: 500mg |
160.00
50 stuks |
|
||||
10124801
|
Macherey-Nagel™
730406 |
45 mL | Adsorbent Weight: 5g |
231.00
20 stuks |
|
||||
12746711
|
Macherey-Nagel™
730107 |
6 mL | Adsorbent Weight: 2g |
179.00
30 stuks |
|
||||
10195690
|
Macherey-Nagel™
730075 |
6 mL | Adsorbent Weight: 1g |
125.00
30 stuks |
|
||||
10669961
|
Macherey-Nagel™
730070 |
6 mL | Adsorbent Weight: 500mg |
111.00
30 stuks |
|
||||
10256281
|
Macherey-Nagel™
730072 |
70 mL | Adsorbent Weight: 10g |
168.00
10 stuks |
|
||||
Specificatie
SPE | |
Solid Phase Extraction Column | |
500 m2/g |
45 μm | |
60 μm |