Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ SiOH Polypropylene SPE Column
Merk:  Macherey-Nagel™ 730214
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10594431
  • 147.00 / 50 stuks
Explore more special offers
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
Silica
SPE
45 μm
Solid Phase Extraction Column
500 m2/g
3 mL
Adsorbent Weight: 200mg
Chromabond SiOH
60 μm
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen