Learn More
Witeg™ Maatcilinders van borosilicaatglas
Measure the volume of liquids in the laboratory with the Witeg™ Brown Glass Graduated Cylinders with Spout.
12.70 - 117.00
Specificatie
Certificeringen/conformiteit | DIN EN ISO 4788 |
---|---|
Materiaal | Borosilicaatglas |
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Schaalverdeling | Tolerance Metric | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Schaalverdeling | Tolerance Metric | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
10134444
|
Witeg™
3 707 005 |
50 ml | 2 ml | ±1 mL |
12.70
1 stuk |
![]() |
|||
10256644
|
Witeg™
3 707 025 |
250 ml | 5 ml | ±2 mL |
55.35
1 stuk |
|
|||
10452315
|
Witeg™
3 707 050 |
500 ml | 10 ml | ±5 mL |
87.10
1 stuk |
|
|||
10566014
|
Witeg™
3 707 100 |
1000 ml | 20 ml | ±10 mL |
117.00
1 stuk |
|
|||
10246644
|
Witeg™
3 707 010 |
100 ml | 2 ml | ±1 mL |
17.95
1 stuk |
|
|||
10298012
|
Witeg™
3 705 010 |
100 ml | 1 ml | ±1 ml |
14.35
1 stuk |
|
|||
10023194
|
Witeg™
3 705 100 |
1000 ml | 10 ml | ±10 mL |
61.80
|
|
|||
10358354
|
Witeg™
3 715 010 |
100 ml | 1 ml | ±0.5 mL |
105.00
10 stuks |
|
|||
Beschrijving
- Brown Glass
- With Spout
- Graduated
Specificatie
DIN EN ISO 4788 | |
Borosilicaatglas |