Learn More
Witeg™ Maatcilinders van borosilicaatglas
Measure the volume of liquids in the laboratory with the Witeg™ Brown Glass Graduated Cylinders with Spout.
Merk:  Witeg™ 3 705 010
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10298012
  • 14.35 / 1 stuk
Explore more special offers
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Brown Glass
  • With Spout
  • Graduated
Specificatie
Specificatie
Hexagonal
Round
Klasse B
Graduated Cylinder
100 ml
1mL
Brown
DIN EN ISO 4788
±1 ml
Borosilicaatglas
1 ml
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen