Learn More
Brand™ Blaubrand™ Amber Borosilicate Glass Class A USP Volumetric Flask With Glass Stopper
Manufactured from Amber Borosilicate Glass and complies with DIN EN ISO 1042 standards. BRAND™ Blaubrand™ Amber Borosilicate Glass Class A USP Volumetric Flask with Glass Stopper protects light-sensitive liquids from deterioration. Glass stopper is Interchangeable with polypropylene stopper. USP individual certificate available upon request.
Merk:  Brand™ 37464
64.21 EUR valid until 2025-04-30
Use promo code "24138" to get your promotional price.
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15252845
  • 81.85 / 2 stuks
Explore more special offers
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Vervaardigd van bruingeel borosilicaatglas
  • Voldoet aan DIN EN ISO 1042-normen.
  • Gekalibreerde 'To Contain'-markering (TC, In.)
  • Geleverd met bruingele glazen stop, te verwisselen met stop van polypropyleen.
  • Kolf in donker bruingeel beschermt lichtgevoelige vloeistoffen tegen aantasting.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
Gekalibreerde TC-markering ('To Contain')
Glass
25 mL
±0.03 mL
Volumetric Flask
Klasse A
DIN EN ISO 1042, USP individueel certificaat op verzoek
Bruingeel
Borosilicaatglas
2 Piece
±0.03 mL
10/16
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
One moment while we fetch your results.
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen
Product Content Correction
Product Title
Brand™ Blaubrand™ Amber Borosilicate Glass Class A USP Volumetric Flask With Glass Stopper > Amber; Glass Stopper; Error limit: ±0.03mL