Learn More
Brady™ en labels voor draagbare TLS-PC Link™ thermotransferprinter voor flacondoppen
Labels for vial tops
Merk: Brady™ 062273
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
Labels for vial tops
- Durable, chemical- and solvent-resistant labels; ink will not smear or fade, and the text stays crisp and readable
- Printable labels allow more information to fit on any size legend
- Choice of materials suitable for different environments from liquid nitrogen to autoclaves
Informatie over bestelling
Labels zijn ook van andere materialen en in andere maten verkrijgbaar; neem voor bestelinformatie contact op met de vertegenwoordiger van de klantenservice.
Specificatie
Halogeenvrij (DIN VDE 0472/onderdeel 815), UL | |
Permanent acryl, Permanent | |
Mat | |
Doek van nylon | |
Laboratoriumidentificatie, flacon, flacondop | |
1 | |
Round | |
-196-90 °C | |
12.7 mm | |
0.9 cm |
Oppervlakbevestiging | |
Wit | |
Label | |
TLS 2200™/TLS-PC Link™ Label | |
BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™ | |
500 rollen | |
-320-194°F | |
0.165 mm | |
0.375 in. |
Product Content Correction
Product Title
Brady™ en labels voor draagbare TLS-PC Link™ thermotransferprinter voor flacondoppen > White Matte Nylon Cloth; 0.375 in. dia.