Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Amber Borosilicate Glass Class A Volumetric Flask with Glass Stopper
Gemaakt van geelbruin borosilicaatglas en conform DIN EN ISO 1042-normen. BRAND™ Blaubrand™ volumetrische kolf van geelbruin borosilicaatglas met glazen stop, klasse A beschermt lichtgevoelige vloeistoffen tegen verslechtering. Batchnummer en certificaat in oorspronkelijke verpakking. DAkkS-kalibratiecertificaat op verzoek verkrijgbaar.
74.75 - 139.00
Specificatie
Kalibratie Gekalibreerde TC-markering ('To Contain')
Certificeringen/conformiteit DIN EN ISO 1042. DAkkS-kalibratiecertificaat op verzoek.
Materiaal van sluiting Glass
Kleur Bruingeel
Materiaal Borosilicaatglas
Meer specificaties weergeven
Producten 11
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Afmetingen van sluiting Soort hals Foutenlimiet Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Afmetingen van sluiting Soort hals Foutenlimiet Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11884160
Bekijk documenten
BRAND™
37446
20 mL 10/19 Smal ±0.04 mL
74.75
Toevoegen aan winkelmandje
10504021
Bekijk documenten
BRAND™
37453
1000 mL 24/29 Narrow ±0.4 mL
102.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
11623209
Bekijk documenten
BRAND™
37438
5 mL 10/19 Wide ±0.04 mL
75.05
2 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
11633209
Bekijk documenten
BRAND™
37443
10 ml 42662 Smal ±0.04 ml
94.45
2 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
11894020
Bekijk documenten
BRAND™
37447
25 ml 42662 Smal ±0.04 ml
74.75
Toevoegen aan winkelmandje
11653209
Bekijk documenten
BRAND™
37445
50 ml 14/23 Breed ±0.10 ml
79.65
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
11824170
Bekijk documenten
BRAND™
37448
50 ml 12/21 Narrow ±0.06 mL
78.00
2 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
11804030
Bekijk documenten
BRAND™
37449
100 ml 14/23 Narrow ±0.10 ml
79.05
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
11814030
Bekijk documenten
BRAND™
37450
200 mL 14/23 Narrow ±0.15 mL
95.00
2 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
11844180
Bekijk documenten
BRAND™
37451
250 mL 14/23 Narrow ±0.15 mL
105.00
2 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
11814170
Bekijk documenten
BRAND™
37452
500 ml 19/26 Narrow ±0.25 mL
139.00
2 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Gemaakt van bruingeel borosilicaatglas
  • Conform DIN EN ISO 1042-norm.
  • Gekalibreerd voor 'te bevatten’ (TC (To Contain), In.)
  • Inclusief bruingele glazen stop, maar is verwisselbaar met stop van polyethyleen.
  • Donkerbruingele glas voorkomt dat voor licht gevoelige vloeistoffen achteruitgaan.
  • Batchnummer en certificaat in verpakking bijgesloten.
  • DAkkS-kalibratiecertificaat verkrijgbaar op verzoek.
Specificatie
Specificatie
Gekalibreerde TC-markering ('To Contain')
Glass
Borosilicaatglas
DIN EN ISO 1042. DAkkS-kalibratiecertificaat op verzoek.
Bruingeel
Klasse A