Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Amber Borosilicate Glass Class A Volumetric Flask with Glass Stopper
Gemaakt van geelbruin borosilicaatglas en conform DIN EN ISO 1042-normen. BRAND™ Blaubrand™ volumetrische kolf van geelbruin borosilicaatglas met glazen stop, klasse A beschermt lichtgevoelige vloeistoffen tegen verslechtering. Batchnummer en certificaat in oorspronkelijke verpakking. DAkkS-kalibratiecertificaat op verzoek verkrijgbaar.
Merk: BRAND™ 37438
71.16 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "24375" to get your promotional price.
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Manufactured from Amber Borosilicate Glass
- Complies with DIN EN ISO 1042 standards.
- Calibrated to contain (TC, In.)
- Includes amber glass stopper, interchangeable with polypropylene stopper.
- Dark amber flask protects light-sensitive liquids from deterioration.
- Batch number and certificate enclosed with packing.
- DakkS calibration certificate available upon request.
Specificatie
Gekalibreerde TC-markering ('To Contain') | |
Glass | |
5 mL | |
±0.04 mL | |
1 Piece | |
Klasse A |
DIN EN ISO 1042. DAkkS-kalibratiecertificaat op verzoek. | |
Bruingeel | |
Borosilicaatglas | |
Wide | |
±0.04 mL | |
10/19 |