Learn More
Cytiva Amersham™ CyDye™ Value Packs (mono-Reactive Maleimide)
For the selective labeling of free sulfhydryl groups such as cysteine residues in peptides, proteins, and oligonucleotides
354.00 - 4269.00
Specificatie
Inhoud van pakket | Foil packs, each containing 1, 5 or 25mg dried dye |
---|---|
pH-bereik | 3 to 10 |
Produktcode | Merk | Aantal | Label or Dye | Producttype | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Label or Dye | Producttype | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
10479724
|
Cytiva
PA15631 |
1 mg | Cy5.5 | Cy5.5 Maleimide |
466.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
11515085
|
Cytiva
PA15636 |
25 mg | Cy5.5 | Cy5.5 Maleimide |
4269.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
11545085
|
Cytiva
PA15136 |
25 mg | Cy5 | Cy5 Maleimide |
4208.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
11515095
|
Cytiva
PA13130 |
5 mg | Cy3 | Cy3 Maleimide | N/A | N/A | N/A | ||
11555085
|
Cytiva
PA15130 |
5 mg | Cy5 | Cy5 Maleimide |
1215.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
11525085
|
Cytiva
PA15630 |
25 mg | Cy5.5 | Cy5.5 Maleimide | N/A | N/A | N/A | ||
10637475
|
Cytiva
PA13131 |
1 mg | Cy3 | Cy3 Maleimide |
407.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
10248624
|
Cytiva
PA15131 |
1 mg | Cy5 | Cy5 Maleimide |
354.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
Beschrijving
The use of mono-reactive maleimides is particularly suited to antibody labeling since the dye molecules are introduced away from the antibody binding site, increasing the chance that functionality of the labeled molecule will be unimpaired.
- Suitable for the labeling of antibodies
- Example protocols included with each dye pack
Antibody labeling
Specificatie
Foil packs, each containing 1, 5 or 25mg dried dye | |
3 to 10 |
Veiligheid en behandeling
Signaalwoord
Gevarencategorie
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 3
- Sensibilisering van de huid Categorie 1
- Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1