Learn More
Cytiva Amersham™ CyDye™ Value Packs (mono-Reactive Maleimide)
For the selective labeling of free sulfhydryl groups such as cysteine residues in peptides, proteins, and oligonucleotides
Merk:  Cytiva PA15131
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10248624
  • 354.00 /
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Explore more special offers
Beschrijving
Beschrijving
The use of mono-reactive maleimides is particularly suited to antibody labeling since the dye molecules are introduced away from the antibody binding site, increasing the chance that functionality of the labeled molecule will be unimpaired.
  • Suitable for the labeling of antibodies
  • Example protocols included with each dye pack
Antibody labeling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
For labelling via thiol groups For use in steady state fluorescence, FP and FRET applications
Cy5 Maleimide
3 to 10
Soluble in cold water and hot water
Cy5
1 mg
Foil packs, each containing 1, 5 or 25mg dried dye
791.95
2°C to 8°C, protected from light. Reconstituted material may be stored for up to 2 weeks at -20°C in aliquots to avoid repeat freeze thaw cycles.
Blue
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 3
  • Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
  • Sensibilisering van de huid Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H301-Giftig bij inslikken.
  • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P342+P311-Bij ademhalingssymptomen: Een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .
  • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P405-Achter slot bewaren.
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen