Learn More
3M™ Oorplug van polyurethaan
Gemaakt van hypoallergeen materiaal voor maximale bescherming en comfort. De 3M-oorpluggen van kunststofschuim zijn NRR: 29 dB
42.65 - 278.78
Specificatie
Maat Universal
Noise Reduction Rating (NRR) 29 dB
Voor eenmalig gebruik Single-use
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Model Corded Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Model Corded Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12930415
Bekijk documenten
3M™
7000103721
1100B Uncorded
106.00
500 pairs
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10185234
Bekijk documenten
3M™
7100100637
1100 Zonder koord
42.65
200 pairs
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12940415
Bekijk documenten
3M™
7100100638
1110 Met kabel This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
12580147
Bekijk documenten
3M™
7100100638
K1110 Corded
72.75
100 pairs
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Oranje oorpluggen voor eenmalig gebruik. Gemaakt van hypoallergeen materiaal voor maximale bescherming en comfort.
  • Glad en stofbestendig oppervlak vanuit hygiënische overwegingen
  • Zacht schuim past zich aan de vorm van het oor aan
  • Aanbevolen voor situaties met hoge geluidsniveaus (tot maximaal 100 dBA TWA)
Deze veiligheidsproducten moeten worden gebruikt volgens de gebruiksaanwijzing, waarschuwingen en beperkingen die bij elk product worden meegeleverd.
Informatie over bestelling
Pluggen zonder koord worden geleverd in een dispenserverpakking met 200 paar; pluggen met koord worden geleverd per 100 paar in een dispenserverpakking.
Compliance
Attenuatie getest in overeenstemming met ANSI S3.19-1974.
Specificatie
Specificatie
Universal
29 dB
Single-use