Learn More
3M™ Oorplug van polyurethaan
Gemaakt van hypoallergeen materiaal voor maximale bescherming en comfort. De 3M-oorpluggen van kunststofschuim zijn NRR: 29 dB
Merk:  3M™ 7100100638
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 12940415
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Bekijk hier alternatieve producten »
Beschrijving
Beschrijving
  • Disposable orange ear plugs
  • Made from hypoallergenic material for maximum protection and comfort
  • Smooth, dirt-resistant surface for hygiene
  • Recommended for high noise situations (up to 100 dBA TWA)
Informatie over bestelling
Pluggen zonder koord worden geleverd in een dispenserverpakking met 200 paar; pluggen met koord worden geleverd per 100 paar in een dispenserverpakking.
Compliance
Attenuatie getest in overeenstemming met ANSI S3.19-1974.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
Yes
Doek
Eén maat
Yes
Poly bag
Foam
29 dB
Taps
No
Orange
Class AL
Montage, stralen, schoonmaak, sloop, elektrisch, gebouwonderhoud, slijpen, machinebediening, verven, schuren, lassen
1110
500 Pairs/Cs
Orange
Met kabel
Ja