Learn More
3M™ Protective Coverall 4520, Hooded
Coveralls offer multiple layers of SMMMS for effective hold out and strength at a lightweight 43 gsm. Breathable and soft with a cloth like feel to be worn for extended periods to protect against static discharge, hazardous particulates, and liquid splash Type 5/6.
217.00
Specificatie
Geslacht Unisex
Materiaal Polypropyleen
Kleur Wit
Voor eenmalig gebruik Ja
Soort taille Elastic
Meer specificaties weergeven
Producten 7
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12632565
Bekijk documenten
3M™
7000034761
Medium
217.00
Pack of 20
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12642565
Bekijk documenten
3M™
7000034762
Large
217.00
Pack of 20
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12642595
Bekijk documenten
3M™
7000034763
X-Large
217.00
Pack of 20
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12652595
Bekijk documenten
3M™
7000034764
2X-Large
217.00
Pack of 20
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12962285
Bekijk documenten
3M™
7000089644
4X-Large
217.00
Pack of 20
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11923774
Bekijk documenten
3M™
7000089642
Small
217.00
Pack of 20
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12952285
Bekijk documenten
3M™
7000089643
3X-Large
217.00
Pack of 20
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Type 5/6 Coverall made from extremely lightweight and breathable material, designed to offer protection against hazardous dusts and limited liquid splashes and sprays
  • Made from super breathable SMMMS non-woven for effective release of body heat and moisture and reduced heat stress
  • Soft and strong multi-layered 43 gsm SMS for strong performance
  • 3 panel hood, 2-way zip and storm flap with elasticated back and ankles to reduce the risk of skin exposure
  • Anti-static coating EN 1149-5 reduces static discharge and the risk of sparks
  • EN 1073-2 nuclear particulate hold out
  • Knitted cuffs for soft and secure arm placement
Specificatie
Specificatie
Unisex
Wit
Elastic
Hooded
Tweewegrits met windvanger
Non-sterile
Antistatisch
CE, EN 13034, EN-ISO 13982-1, EN 1149-1:2006, EN 1073
No
Installatie van isolatie, asbest- en loodsanering, steenkoolstof in elektriciteitscentrales, houtbewerking, metaalpolijsten, lichte reinigingswerkzaamheden aan gebouwen, algemene hantering van poeders, algemeen industrieel reinigings- en onderhoudswerk, onderhoud van machines of voertuigen en voedselverwerking
Polypropyleen
Ja
Elastic
3-panel
Gebonden
Dust, Liquid
CE, EN 13034, EN-ISO 13982-1, EN 1149-1:2006
Wit pak van SMMMS-polypropyleen met groen vlak op het achterpand, nylon op polyester rits, elastiek van neopreenrubber, manchetten en garen van polyester
4520