Learn More
3M™ Protective Coverall 4520, Hooded
Coveralls offer multiple layers of SMMMS for effective hold out and strength at a lightweight 43 gsm. Breathable and soft with a cloth like feel to be worn for extended periods to protect against static discharge, hazardous particulates, and liquid splash Type 5/6.
Merk:  3M™ 7000034764
116.16 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 12652595
  • 217.00 / Pack of 20
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Type 5/6 Coverall made from extremely lightweight and breathable material, designed to offer protection against hazardous dusts and limited liquid splashes and sprays
  • Made from super breathable SMMMS non-woven for effective release of body heat and moisture and reduced heat stress
  • Soft and strong multi-layered 43 gsm SMS for strong performance
  • 3 panel hood, 2-way zip and storm flap with elasticated back and ankles to reduce the risk of skin exposure
  • Anti-static coating EN 1149-5 reduces static discharge and the risk of sparks
  • EN 1073-2 nuclear particulate hold out
  • Knitted cuffs for soft and secure arm placement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
General Purpose Coveralls
Unisex
Wit
Elastic
Elastisch weefsel, Knit
3-panel
Gebonden
Dust, Liquid
CE, EN 13034, EN-ISO 13982-1, EN 1149-1:2006
Wit pak van SMMMS-polypropyleen met groen vlak op het achterpand, nylon op polyester rits, elastiek van neopreenrubber, manchetten en garen van polyester
4520
34 in.
114.3 tot 124.46 cm
134.62 cm
6 tot 6.33 voet
2X-Large
Polypropyleen
Ja
Elastic
Hooded
Tweewegrits met windvanger
Non-sterile
Antistatisch
CE, EN 13034, EN-ISO 13982-1, EN 1149-1:2006, EN 1073
No
45 tot 49 inch
53 in.
86.36 cm
Installatie van isolatie, asbest- en loodsanering, steenkoolstof in elektriciteitscentrales, houtbewerking, metaalpolijsten, lichte reinigingswerkzaamheden aan gebouwen, algemene hantering van poeders, algemeen industrieel reinigings- en onderhoudswerk, onderhoud van machines of voertuigen en voedselverwerking
186 tot 194 cm