Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ 2-Neck Adapters
Two parallel necks with two NS sockets and one NS cone
40.00 - 42.00
Produktcode | Merk | Cone Size | Standaard conische verbinding nr. | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Cone Size | Standaard conische verbinding nr. | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10654392
|
Lenz Laborglasintrumente™
05010033 |
NS 24/29 | NS 24/29 |
42.00
1 stuk |
|
||||
10418792
|
Lenz Laborglasintrumente™
05010014 |
NS 29/32 | NS 14/23 |
40.00
1 stuk |
|
||||
Beschrijving
- Acc. to DIN 12594
- Made of DURAN™ tubing
Specificatie
Duran Tubing | |
1 |