Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ 2-Neck Adapters
Two parallel necks with two NS sockets and one NS cone
Merk:  Lenz Laborglasintrumente™ 05010014
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10418792
  • 40.00 / 1 stuk
Explore more special offers
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Acc. to DIN 12594
  • Made of DURAN™ tubing
Specificatie
Specificatie
NS 29/32
Duran Tubing
1
NS 14/23
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen