Learn More
Zirconiumstandaard (Assurance Grade) voor AA en ICP, SPEX CertiPrep
Referentiemateriaal NIST-Traceable-gecertificeerd volgens ISO/IEC-richtlijn 34
67.05 - 142.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 13826-66-9, 7697-37-2, 7732-18-5
Moleculaire formule H2N2O7Zr
Molecular Weight (g/mol) 233.247
InChI Key UJVRJBAUJYZFIX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 83761
IUPAC Name nitric acid;oxozirconium
SMILES [N+](=O)(O)[O-].[N+](=O)(O)[O-].O=[Zr]
Meer specificaties weergeven
Inclusief: NIST-traceerbaar certificaat van analyse geaccrediteerd door ISO/IEC 17025 en ISO/IEC Guide 34, veiligheidsinformatiebladen
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11963783
Bekijk documenten
SPEX Certiprep
PLZR2-2Y
125 ml LDPE-fles, drie keer uitgeloogd
67.05
10682713
Bekijk documenten
SPEX Certiprep
PLZR2-2T
250 mL Triple-leached LDPE bottle
105.00
10040542
Bekijk documenten
SPEX Certiprep
PLZR2-2X
500 mL Triple-leached LDPE bottle
142.00
Beschrijving
Beschrijving
Anorganische standaard gemaakt voor AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, en instrumenten
AnalietConcentratie
Zr1000 μg/ml
Certificeringen
Geaccrediteerd door A2LA voor ISO/IEC 17025 en ISO/IEC Guide 34 en gecertificeerd door UL-DQS voor ISO 9001
Compliance
Conform GHS/OSHA
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
13826-66-9, 7697-37-2, 7732-18-5
233.247
83761
[N+](=O)(O)[O-].[N+](=O)(O)[O-].O=[Zr]
H2N2O7Zr
UJVRJBAUJYZFIX-UHFFFAOYSA-N
nitric acid;oxozirconium
Specificatie
Zirconium Standard
13826-66-9, 7697-37-2, 7732-18-5
0.1, 2.0, 97.9
Tot 68 elementen worden gescand met de gevonden waarden voor ICP- en ICP-MS-standaarden. De gevonden waarde van de sporen van metaalonzuiverheden wordt vermeld op het analysecertificaat.
Liquid
UJVRJBAUJYZFIX-UHFFFAOYSA-N
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF en andere analytische instrumenten
233.247
Certified Reference Material
Assurance
For AA and ICP
0.1, 2.0, 97.9
Garantiecertificaat voor analyse rapporteert maximaal 39 bestanddelen op ppb-niveau.
H2N2O7Zr
AA, ICP
[N+](=O)(O)[O-].[N+](=O)(O)[O-].O=[Zr]
nitric acid;oxozirconium
83761
2% HNO3
1000mg/L
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Danger: Causes severe skin burns and eye damage Do not breathe dusts or mists. IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. If in eyes, rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a poison center/doctor. Store locked up. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
missing translation for 'dotInformation' : Hazardous
Recommended Storage : Ambient
SDS
Documentatie
Documentatie
Product Certifications
Product uitsluitend bestemd voor laboratoriumgebruik