Learn More
Zinc wire, 0.25mm (0.01in) dia, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Form: approx. 5.60g/m
119.60 - 444.21
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7440-66-6
Moleculaire formule Zn
Molecular Weight (g/mol) 65.38
MDL-nummer MFCD00011291
InChI Key HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synoniem dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC Name zinc
SMILES [Zn]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11355457
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
042703.G5
5 m
119.60
5 meter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11345457
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
042703.G9
25 m
444.21
25 meter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7440-66-6
65.38
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
23994
zinc
Zn
MFCD00011291
dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
CHEBI:30185
[Zn]
Specificatie
Zinc
7440-66-6
99.95% (Metals basis)
MFCD00011291
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
zinc
23994
Odorless
Gray
Gray wire
Zn
dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
[Zn]
65.38
CHEBI:30185
Wire
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 231-175-3
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures