Learn More
Zinc Standard For ICP/MS, Claritas PPT Grade, SPEX CertiPrep™
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Merk: SPEX Certiprep CLZN2-2Y
Aantal | 125 mL |
---|---|
Verpakking | Triple-leached LDPE bottle |
Beschrijving
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
Analyte | Concentration |
---|---|
Zn | 1000μg/mL |
Certificeringen
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Chemische identificatiekenmerken
7440-66-6, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
65.38 | |
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:30185 | |
[Zn] |
Zn | |
MFCD00011291 | |
23994 | |
zinc |
Specificatie
Zinc Standard | |
Triple-leached LDPE bottle | |
125 mL | |
Claritas PPT™ Certificate of Analysis reports up to 68 elements at ppt levels. | |
Zn | |
ICP-MS | |
[Zn] | |
zinc | |
23994 | |
CHEBI:30185 | |
2% HNO3 |
7440-66-6, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
0.1, 2.0, 97.9 | |
0.1, 2.0, 97.9 | |
Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. | |
MFCD00011291 | |
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation | |
65.38 | |
Standard Solution | |
ICP/ICP-MS Standard | |
ICP/ICP-MS |
Veiligheid en behandeling
- 1000 µg/ml Zinc
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P321-Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
- P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
- P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: nitric acid