Learn More
Zinkchlorid, ultratrocken, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4904573
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 7646-85-7 | Cl2Zn | 136.28 g/mol
Zinc(II) chloride is used as a catalyst, as a dehydrating and condensing agent, soldering flux and metal etchant. It is also employed in preserving anatomical specimens, wood preservatives, deodorant, disinfecting and embalming materials. It is employed as a mordant in printing and dyeing materials, and in the vulcanizing processes of fiber and rubber. It is useful as an electrolyte in dry cell batteries, in metal industry, in galvanizing iron and as an electrolyte for electroplating. It is useful in an organic synthesis, for example in the Friedel-crafts acylation, Fisher indole synthesis, Lucas reagent (zinc chloride with HCl), activation of allylic/benzylic halides towards reaction with olefins or with sodium cyanoborohydride catalyzed reduction of halides, organozinc reagents for use in Negishi coupling, and aldol condensation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7646-85-7
Summenformel Cl2Zn
Molekulargewicht (g/mol) 136.28
MDL-Nummer MFCD00011295
InChI-Schlüssel JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
PubChem CID 5727
ChEBI CHEBI:49976
IUPAC-Name Dichlorozink
SMILES Cl[Zn]Cl
Spezifikation
Siedepunkt 732°C
Chemischer Name oder Material Zinc chloride
Schmelzpunkt 290°C
Namenshinweis ultra dry
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver/Kristalle/Beads
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% metal basis
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water and dilute hydrochloric acid. Soluble in alcohol,glycerol,ether and acetone.
Formelmasse 136.29
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dampfdruck 1hPa (1mm Hg) at 20°C
Dichte 2.91
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt