Learn More
ZBTB2 Rabbit, anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 - 410.00
Specificatie
Antigeen ZBTB2
Concentratie 350 μg/mL
Toepassingen Immunoprecipitation, ELISA
Vorm Liquid
Gastheersoorten Rabbit
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
18019675
Bekijk documenten
Proteintech
26436-1-AP-20UL
20 μL
145.00
18064505
Bekijk documenten
Proteintech
26436-1-AP-150UL
150 μL
410.00
Beschrijving
Beschrijving
The ZBTB2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human ZBTB2. This antibody recognizes human antigen. The ZBTB2 antibody has been validated for the following applications: IP, ELISA analysis.
Specificatie
Specificatie
ZBTB2
Immunoprecipitation, ELISA
Rabbit
57621
IgG
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
350 μg/mL
Liquid
Human
KIAA1483, ZBTB2, ZNF437