Learn More
Yttriumstandaard, 2% HNO3 in 1000 mg/L (Assurance Grade), SPEX CertiPrep™
Referentiemateriaal NIST-Traceable-gecertificeerd volgens ISO/IEC-richtlijn 34
65.40 - 142.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7440-65-5, 7697-37-2, 7732-18-5 |
---|---|
Moleculaire formule | Y |
Molecular Weight (g/mol) | 88.91 |
MDL-nummer | MFCD00011468 |
InChI Key | VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 23993 |
ChEBI | CHEBI:33331 |
IUPAC Name | yttrium |
SMILES | [Y] |
Inclusief: NIST-traceerbaar certificaat van analyse geaccrediteerd door ISO/IEC 17025 en ISO/IEC Guide 34, veiligheidsinformatiebladen
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10661563
|
SPEX Certiprep
PLY2-2Y |
125 ml | LDPE-fles, drie keer uitgeloogd | N/A | |||||
10102682
|
SPEX Certiprep
PLY2-2X |
500 mL | Triple-leached LDPE bottle |
142.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
Anorganische standaard gemaakt voor AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, en instrumenten
Analiet | Concentratie |
---|---|
Y | 1000 μg/ml |
Certificeringen
Geaccrediteerd door A2LA voor ISO/IEC 17025 en ISO/IEC Guide 34 en gecertificeerd door UL-DQS voor ISO 9001
Compliance
Conform GHS/OSHA
Chemische identificatiekenmerken
7440-65-5, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
88.91 | |
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:33331 | |
[Y] |
Y | |
MFCD00011468 | |
23993 | |
yttrium |
Specificatie
Yttrium Standard | |
1.0, 5.0, 94.0 | |
Garantiecertificaat voor analyse rapporteert maximaal 30 bestanddelen op ppb-niveau. | |
Y | |
AA, ICP | |
[Y] | |
yttrium | |
23993 | |
Certified Reference Material | |
Plasma |
7440-65-5, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
1.0, 5.0, 94.0 | |
Tot 68 elementen worden gescand met de gevonden waarden voor ICP- en ICP-MS-standaarden. De gevonden waarde van de sporen van metaalonzuiverheden wordt vermeld op het analysecertificaat. | |
MFCD00011468 | |
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF en andere analytische instrumenten | |
88.91 | |
CHEBI:33331 | |
2% HNO3 | |
Matrix Concentration Cat. No. 2-5% HNO3 1000μg/mL PLY2-2Y, -2T, -2X 10,000 PLY2-3Y, -3X |
Veiligheid en behandeling
Causes severe skin burns and eye damage
missing translation for 'dotInformation' : Hazardous
Recommended Storage : Ambient
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- 1000
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P101-Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
- P102-Buiten het bereik van kinderen houden.
- P103-Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P321-Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
- P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
- P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: nitric acid
Product uitsluitend bestemd voor laboratoriumgebruik