Learn More
WNT3A Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.84 - 351.27
Specificatie
Antigeen WNT3A
Concentratie 550 μg/mL
Toepassingen Western Blot, ELISA
Classificatie Polyclonal
Conjugaat Unconjugated
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
30236896
Bekijk documenten
Proteintech
26744-1-AP-20UL
20 μL
129.84
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30235436
Bekijk documenten
Proteintech
26744-1-AP-150UL
150 μL
351.27
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
The WNT3A antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human WNT3A. This antibody recognizes human, mouse antigen. The WNT3A antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Specificatie
Specificatie
WNT3A
Western Blot, ELISA
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
MGC119418; MGC119419; MGC119420
IgG
Antigen affinity purification
Polyclonal Antibody
550 μg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
89780
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.