Learn More
Wuertt Celluloid™ Wire Beschic Test Tube Rack
45.51 - 71.45
Specificatie
Materiaal Wire
Voor gebruik met (toepassing) 4 x 6 Glasses, nylon
Aantal 1 Each
Temperatuurbereik (metrisch) 80°C
Breedte (metrisch) glaasje 130 mm
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Array Afmetingen (L x B x H) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Array Afmetingen (L x B x H) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10282051
Bekijk documenten
Wuertt Celluloid™
5272615
2 x 6 50 x 130 x 70 mm
71.45
1 stuk
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
10159920
Bekijk documenten
Wuertt Celluloid™
5274615
4 x 6 90 x 130 x 70 mm This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
Wire
1 Each
130 mm
4 x 6 Glasses, nylon
80°C
70 mm