Learn More
Verenigde Kunststof Bedrijven™ Witte flessen
Provides solutions tailored to your precise requirements. Verenigde Kunststof Bedrijven™ Plastic Bottles have a rectangular shape for comfortable handling, as well as an extensive labelling area. Caps not included; sold separately.
Merk:  Verenigde Kunststof Bedrijven™ 103346
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10195774
  • 0.85 / Each
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
Beëindigd artikel.
Beëindigd artikel. Dit artikel zal niet langer worden verkocht wanneer onze voorraad is uitgeput.
Beschrijving
Beschrijving
  • HDPE bottles
  • Range 100 ml to 500 ml
  • Food-grade
  • Rectangular shape
  • Comfortable customer friendly design
  • Extensive labelling area
  • Suitable for a wide variety of applications
  • Narrow and wide neck finish
Caps Not Included.
Specificatie
Specificatie
500 mL
72.5 x 54.5 x 169.5 mm
312
DIN 40
Rectangular
Natural
HDPE
30 gr
Wide
Wide Mouth Bottle