Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ with Solid-Top Screw Cap, Amber
Conical interior bottoms are designed to provide total downward drainage and maximum retrieval of contents by syringe
314.00 - 353.00
Specificatie
Materiaal (bekleding) PTFE/14B Rubber
Kleur Amber
Materiaal Borosilicate Glass
Voor gebruik met (toepassing) Ideal for small scale reactions, centrifugation, storage, packaging and shipping
Stijl Conical V
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Volume (metrisch) Hoogte (metrisch) Diameter (metrisch) buiten Afmetingen van sluiting Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Volume (metrisch) Hoogte (metrisch) Diameter (metrisch) buiten Afmetingen van sluiting Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11768719
Bekijk bijbehorende artikelen Bekijk documenten
DWK Life Sciences
W986334NG
1 mL 44 mm 13 mm 13-425
314.00
12 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
11798719
Bekijk bijbehorende artikelen Bekijk documenten
DWK Life Sciences
W986339NG
5 mL 65 mm 20 mm 20-400
353.00
12 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
11778719
Bekijk bijbehorende artikelen Bekijk documenten
DWK Life Sciences
W986336NG
2.0 mL 44 mm 20 mm 20-400
352.00
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Amber vials are made of“320”Type I glass for light-sensitive materials
Specificatie
Specificatie
PTFE/14B Rubber
Borosilicate Glass
Conical V
Phenolic
USP Type I
Amber
Ideal for small scale reactions, centrifugation, storage, packaging and shipping
Screw
Screw Cap