Learn More
DWK Life Sciences Aftrekbare afdichtingen zonder liner
Tear-off seal can be removed completely allowing content to pour from bottle
108.00 - 213.00
Produktcode | Merk | Kleur | Afmetingen van sluiting | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Kleur | Afmetingen van sluiting | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10154222
![]() |
DWK Life Sciences
224192-01 |
Natuurlijk | 13 mm |
108.00
1000 stuks |
|
||||
10641233
![]() |
DWK Life Sciences
224193-07 |
Groen | 20 mm |
122.00
1000 stuks |
|
||||
10581522
![]() |
DWK Life Sciences
224192-06 |
Red | 13 mm |
123.00
|
|
||||
11708789
![]() |
DWK Life Sciences
224192-05 |
Blue | 13 mm |
125.00
1000 stuks |
|
||||
11682509
|
DWK Life Sciences
224197-01 |
Natural | 30 mm |
213.00
1000 stuks |
|
||||
Beschrijving
Tear-off seal can be removed completely allowing content to pour from bottle
- Aluminium
- Zonder liner
Specificatie
Aluminium | |
Doos van 1000 stuks |