Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Trypsinizing Flasks with Side Arm
Flasks feature deep-fluted sides to promote mixing. A dam below the sidearm retains untrypsinized tissue when decanting. A deep skirted screw cap on the sidearm prevents contamination of flask contents.
114.00 - 217.00
Specificatie
Beschrijving Style: Erlenmeyer Trypsinizing
Materiaal Borosilicate Glass
Voor gebruik met (toepassing) Used for forming cell suspensions through trypsin digestion of connective proteins
Inclusief 20-415 Sidearm cap and top cap have white Styrene Butadiene Rubber liner
Autoclaveerbaar Autoclavable
Meer specificaties weergeven
Producten 7
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Graduated Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Graduated Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10694943
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
355752
35 mL No
114.00
Toevoegen aan winkelmandje
12441391
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
355755
300 mL No
140.00
Toevoegen aan winkelmandje
12471391
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
355803
75 mL Yes
164.00
Toevoegen aan winkelmandje
12451391
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
355757
700 mL No
217.00
Toevoegen aan winkelmandje
12431391
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
355754
150 mL No
128.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
12481391
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
355804
150 mL Yes
156.00
Toevoegen aan winkelmandje
10685713
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
355753
75 mL No
134.00
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Sidearm allows easier decanting of contents while retaining large particles behind the dam
  • Sidearm caps are 20-415 size
  • Caps have white styrene-butadiene rubber liners
  • Flasks made from Wheaton 33 low extractable borosilicate glass that conforms to USP Type I and ASTM E- 438 Type I, Class A requirements
Specificatie
Specificatie
Style: Erlenmeyer Trypsinizing
Used for forming cell suspensions through trypsin digestion of connective proteins
Autoclavable
Borosilicate Glass
20-415 Sidearm cap and top cap have white Styrene Butadiene Rubber liner
Screw