Learn More
DWK Life Sciences Roestvrijstalen ondersteuningsscherm
Voor de vacuümfiltratie-eenheid
Merk:  DWK Life Sciences 419337
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11768959
  • 85.80 / 1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
For vacuum filtration assembly. Wheaton™ Stainless Steel Support Screens are manufactured from the highest quality materials.
  • Stainless Steel
  • For use with 25mm assembly
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
25 mm vacüumfiltratie-eenheid
Roestvrij staal